Nickel ≥99,999% (Metall-Basis), Pulver, Puratronic® (max. 100ppm C)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
12966.14 12966.22 12966.A1
12966.14EA 294 CHF
12966.14 12966.22 12966.A1
Nickel ≥99,999% (Metall-Basis), Pulver, Puratronic® (max. 100ppm C)
Nickel
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Siedepunkt: 2371 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1455 °C
Dichte: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II