Nickel ≥99,994% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
12046.FI 12046.GH 12046.HP
12046.FIEA 380 CHF
12046.FI 12046.GH 12046.HP
Nickel ≥99,994% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Nickel
Purity: 99.994% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈2.2g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1453 °C
Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582