Nickel 99,994 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
10931.G2 10931.G6 10931.H2
10931.G2EA 252 CHF
10931.G2 10931.G6 10931.H2
Nickel 99,994 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Nickel
Purity: 99.994% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.44g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
MW: 58.69 g/mol
Siedepunkt: 3007
Melting Pt: 1453
Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582