Nickel ≥99,995% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
10928.BQ 10928.BU 10928.BY
10928.BQEA 142 CHF
10928.BQ 10928.BU 10928.BY
Nickel ≥99,995% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Nickel
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈28.0g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1453 °C
Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582