Nickel ≥99,95% (Metall-Basis), Perlen 3-25 mm (0.1-0.98 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
10251.30
10251.A1
10251.A7
10251.30EA
168
CHF
10251.30
10251.A1
10251.A7
Nickel ≥99,95% (Metall-Basis), Perlen 3-25 mm (0.1-0.98 in)
Nickel
Purity: 99.95+%
CAS No.: 7440-02-0
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formel:
Ni Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa) Melting Pt: 1453 °C Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS-Nummer: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06582 |