Nickel ≥99,7% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.63 mm (0.025 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
00223.G9 00223.H4
00223.G9EA 243 CHF
00223.G9 00223.H4
Nickel ≥99,7% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.63 mm (0.025 in)
Nickel
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈2.8g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
MW: 58.69 g/mol
Siedepunkt: 3007
Melting Pt: 1453
Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582