Iridium ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver -60 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
12070.02 12070.04 12070.09
12070.02EA 778 CHF
12070.02 12070.04 12070.09
Iridium ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver -60 mesh
Iridium
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-88-5 Appearance: Grey MDL No.: MFCD00011062
Formel: Ir
Siedepunkt: 4500 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2443 °C
Dichte: 22,65 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011062
CAS-Nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05098