Iridium ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.075 mm (0.003 in)
Lieferant: Thermo Scientific
44714.BSEA 826 CHF
44714.BS 44714.BW
Iridium ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.075 mm (0.003 in)
Iridium
Formel: Ir
MW: 192,22 g/mol
Siedepunkt: 5300 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2450 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011062
CAS-Nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9