Iridium ≥99,8% (Metall-Basis), Plätzchen, Ø ∼1.3 cm (0.5 in)
Lieferant: Thermo Scientific
43485.KGEA 18540 CHF
43485.KG
Iridium ≥99,8% (Metall-Basis), Plätzchen, Ø ∼1.3 cm (0.5 in)
Iridium
Formel: Ir
MW: 192,22 g/mol
Siedepunkt: 5300 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2450 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011062
CAS-Nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9