Iridium ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.05 mm (0.002 in)
Lieferant: Thermo Scientific
11428.FF 11428.FI
11428.FFEA 3530 CHF
11428.FF 11428.FI
Iridium ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.05 mm (0.002 in)
Iridium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈0.7g/25x25mm MDL No.: MFCD00011062
Formel: Ir
MW: 192,22 g/mol
Siedepunkt: 5300 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2450 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011062
CAS-Nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9