Iridium hart ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, hart, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Scientific
11426.FFEA 2560 CHF
11426.FF 11426.FI
Iridium hart ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, hart, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Iridium
Formel: Ir
MW: 192,22 g/mol
Siedepunkt: 5300 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2450 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011062
CAS-Nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9