Eisen, Pulver
Lieferant: Roth Carl
Achtung
3718.1 3718.2
ROTH3718.1EA 67.8 CHF
ROTH3718.1 ROTH3718.2
Eisen, Pulver
Iron
Formel: Fe
Siedepunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1536 °C
Dichte: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III