Eisen ≥99% (Metall-Basis), Pulver -20 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
14183.30 14183.A1 14183.A7
14183.30EA 116 CHF
14183.30 14183.A1 14183.A7
Eisen ≥99% (Metall-Basis), Pulver -20 mesh
Iron
Purity: 99% CAS No.: 7439-89-6 MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
Siedepunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1536 °C
Dichte: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III