Eisen ≥99,9% (Metall-Basis), Schwamm -100 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
43240.22 43240.A3 43240.36
43240.22EA 73.4 CHF
43240.22 43240.A3 43240.36
Eisen ≥99,9% (Metall-Basis), Schwamm -100 mesh
Iron
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-89-6 Appearance: Grey UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
MW: 55.85 g/mol
Siedepunkt: 3000
Melting Pt: 1535
Dichte: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05109