Eisen ≥99,995% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 0.075 mm (0.003 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42948.G6
42948.H2
42948.G6EA
321
CHF
42948.G6
42948.H2
Eisen ≥99,995% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 0.075 mm (0.003 in)
Iron
Purity: 99.995%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: ≈0.03g/m
MDL No.: MFCD00010999
Formel:
Fe MW: 55.85 g/mol Siedepunkt: 3000 Melting Pt: 1535 Dichte: 7.86 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010999 CAS-Nummer: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 Merck Index: 13,05109 |