Eisen ≥99,95% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42384.09 42384.18
42384.09EA 69.2 CHF
42384.09 42384.18
Eisen ≥99,95% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Iron
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈0.4g/slug MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
Siedepunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1535 °C
Dichte: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109