Eisen ≥99,99% (Metall-Basis), Folie, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40496.FF 40496.FI 40496.GH
40496.FFEA 389 CHF
40496.FF 40496.FI 40496.GH
Eisen ≥99,99% (Metall-Basis), Folie, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Iron
Purity: 99.99% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈4.9g/25x25mm MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
MW: 55.85 g/mol
Siedepunkt: 3000
Melting Pt: 1535
Dichte: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109