Eisen 99,99 Metals basis, foil, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40494.FF 40494.FI 40494.GH
40494.FFEA 126 CHF
40494.FF 40494.FI 40494.GH
Eisen 99,99 Metals basis, foil, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Iron
Purity: 99.99% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈1.23g/25x25mm MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
MW: 55.85 g/mol
Siedepunkt: 3000
Melting Pt: 1535
Dichte: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109