Eisen 99,998 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10938.G6 10938.H2
10938.G6EA 553 CHF
10938.G6 10938.H2
Eisen 99,998 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Iron
Purity: 99.998% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈0.06g/m MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
MW: 55.85 g/mol
Siedepunkt: 3000
Melting Pt: 1535
Dichte: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109