Eisen ≥99,995% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10936.G1 10936.G5
10936.G1EA 349 CHF
10936.G1 10936.G5
Eisen ≥99,995% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Iron
Purity: 99.995% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈1.5g/m MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
Siedepunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1535 °C
Dichte: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109