Kobalt ≥99,995% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, geglüht, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
44525.BS 44525.BW
44525.BSEA 365 CHF
44525.BS 44525.BW
Kobalt ≥99,995% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, geglüht, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Cobalt
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈15.8g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formel: Co
MW: 58.93 g/mol
Siedepunkt: 2870
Melting Pt: 1495
Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010935
CAS-Nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488