Kobalt ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
44524.BQ
44524.BU
44524.BQEA
129
CHF
44524.BQ
44524.BU
Kobalt ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Cobalt
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: ≈15.8g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Formel:
Co MW: 58.93 g/mol Siedepunkt: 2870 Melting Pt: 1495 Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010935 CAS-Nummer: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |