Kobalt ≥99,95% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 5 mm (0.2 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
43032.DO 43032.DJ
43032.DOEA 818 CHF
43032.DO 43032.DJ
Kobalt ≥99,95% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 5 mm (0.2 in)
Cobalt
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈1.75g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formel: Co
Siedepunkt: 2870 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1495 °C
Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010935
CAS-Nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488