Kobalt ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
42660.FF 42660.FI
42660.FFEA 279 CHF
42660.FF 42660.FI
Kobalt ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Cobalt
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈5.6g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formel: Co
MW: 58.93 g/mol
Siedepunkt: 2870
Melting Pt: 1495
Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010935
CAS-Nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488