Kobalt ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
42658.FF
42658.FI
42658.GH
42658.FFEA
143
CHF
42658.FF
42658.FI
42658.GH
Kobalt ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Cobalt
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: ≈0.56g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Formel:
Co Siedepunkt: 2870 °C (1013 hPa) Melting Pt: 1495 °C Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010935 CAS-Nummer: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |