Kobalt ≥99,95% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
42353.14
42353.22
42353.14EA
244
CHF
42353.14
42353.22
Kobalt ≥99,95% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Cobalt
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: ≈3.6g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Formel:
Co MW: 58.93 g/mol Siedepunkt: 2870 Melting Pt: 1495 Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010935 CAS-Nummer: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |