Kobalt ≥99,995% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, geglüht, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
10946.BU 10946.BY
10946.BUEA 279 CHF
10946.BU 10946.BY
Kobalt ≥99,995% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, geglüht, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Cobalt
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈7.00g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formel: Co
MW: 58.93 g/mol
Siedepunkt: 2870
Melting Pt: 1495
Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010935
CAS-Nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488