Mangan ≥99,6% (Metall-Basis), Pulver APS <10 µm
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
45098.A1 45098.30 45098.18
45098.A1EA 458 CHF
45098.A1 45098.30 45098.18
Mangan ≥99,6% (Metall-Basis), Pulver APS <10 µm
Manganese
Purity: 99.6% CAS No.: 7439-96-5 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011111
Formel: Mn
MW: 54,94 g/mol
Siedepunkt: 2097 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1260 °C
Dichte: 7.2 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011111
CAS-Nummer: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05762