Mangan 99,30% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
10238.14 10238.30 10238.A1
10238.14EA 72.1 CHF
10238.14 10238.30 10238.A1
Mangan 99,30% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Manganese
Purity: 99.3% CAS No.: 7439-96-5 Physical Form: Apparent density 2.6-3.5g/cm3 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011111
Formel: Mn
MW: 54,94 g/mol
Siedepunkt: 2097 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1260 °C
Dichte: 7.2 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011111
CAS-Nummer: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05762