Wolfram ≥99% (Metall-Basis), Pulver -50+100 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
45379.A3 45379.36 45379.22
45379.A3EA 927 CHF
45379.A3 45379.36 45379.22
Wolfram ≥99% (Metall-Basis), Pulver -50+100 mesh
Tungsten
Purity: 99+% CAS No.: 7440-33-7 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011461
Formel: W
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011461
CAS-Nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
UN: 3089
ADR: 4.1,III