Wolfram ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.015 mm (0.00059 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14512.G9 14512.H4
14512.G9EA 126 CHF
14512.G9 14512.H4
Wolfram ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.015 mm (0.00059 in)
Tungsten
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈0.003g/m MDL No.: MFCD00011461
Formel: W
Siedepunkt: 5660 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 3410 °C
Dichte: 19 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011461
CAS-Nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945