Wolfram ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10415.FI 10415.GH 10415.HP
10415.FIEA 188 CHF
10415.FI 10415.GH 10415.HP
Wolfram ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Tungsten
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈12g/50x50mm MDL No.: MFCD00011461
Formel: W
Siedepunkt: 5660 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 3410 °C
Dichte: 19 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011461
CAS-Nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945