Wolfram ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10411.G1 10411.G5 10411.G9
10411.G1EA 139 CHF
10411.G1 10411.G5 10411.G9
Wolfram ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Tungsten
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈15.2g/m MDL No.: MFCD00011461
Formel: W
Siedepunkt: 5660 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 3410 °C
Dichte: 19 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011461
CAS-Nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945