Molybdän ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 1.58 mm (0.0625 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45055.G6
45055.G5
45055.G6EA
776
CHF
45055.G6
45055.G5
Molybdän ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 1.58 mm (0.0625 in)
Molybdenum
Purity: 99.9+%
CAS No.: 7439-98-7
Physical Form: ≈20.2g/m
MDL No.: MFCD00003465
Formel:
Mo MW: 95.94 g/mol Siedepunkt: 3617 Melting Pt: 2622 Dichte: 10.28 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003465 CAS-Nummer: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 Merck Index: 12,06317 |