Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.375 mm (0.015 in)
Lieferant: Thermo Scientific
43996.8VEA 515 CHF
43996.8V
Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.375 mm (0.015 in)
Molybdenum
Formel: Mo
MW: 95,94 g/mol
Siedepunkt: 3617 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2622 °C
Dichte: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003465
CAS-Nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317