Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42361.09
42361.18
42361.09EA
85.4
CHF
42361.09
42361.18
Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Molybdenum
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-98-7
Physical Form: ≈0.26g/slug
MDL No.: MFCD00003465
Formel:
Mo Siedepunkt: 3617 °C (1013 hPa) Melting Pt: 2622 °C Dichte: 10,28 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003465 CAS-Nummer: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 Merck Index: 12,06317 |