Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Teller, Dicke 4.76 mm (0.188 in)
Lieferant: Thermo Scientific
42143.GHEA 915 CHF
42143.GH
Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Teller, Dicke 4.76 mm (0.188 in)
Molybdenum
Formel: Mo
MW: 95,94 g/mol
Siedepunkt: 3617 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2622 °C
Dichte: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003465
CAS-Nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317