Molybdän ≥99,7% (Metall-Basis), Plätzchen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13242.22 13242.36 13242.A3
13242.22EA 112 CHF
13242.22 13242.36 13242.A3
Molybdän ≥99,7% (Metall-Basis), Plätzchen
Molybdenum
Purity: 99.7% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈12.5x18x25mm, Hot Pressed, density ≈8.0g/cm3 MDL No.: MFCD00003465
Formel: Mo
MW: 95.94 g/mol
Siedepunkt: 3617
Melting Pt: 2622
Dichte: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003465
CAS-Nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317