Vanadium, Pulver, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.12392.0010EA 356 CHF
1.12392.9999 1.12392.0010
Vanadium, Pulver, Sigma-Aldrich®
Vanadium
Formel: V
MW: 50,94 g/mol
Dichte: 6,11 g/cm³ (187 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011453
CAS-Nummer: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
ADR: 4.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1710 °C
Molar Mass 50.94 g/mol
Bulk Density 4000 kg/m3
Boiling Point 3000 °C
Density 6.11 g/cm3 (18.7 °C)