Vanadium ≥99,8% (Metall-Basis), Schnecke, Ø 11 mm (0.43 in), Dicke 4 mm (0.16 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42190.KJ
42190.KM
42190.KJEA
317
CHF
42190.KJ
42190.KM
Vanadium ≥99,8% (Metall-Basis), Schnecke, Ø 11 mm (0.43 in), Dicke 4 mm (0.16 in)
Vanadium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-62-2
Physical Form: ≈2.3g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011453
Formel:
V Siedepunkt: 3477 °C (1013 hPa) Melting Pt: 1896 °C Dichte: 6.015 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011453 CAS-Nummer: 7440-62-2 EINECS: 231-171-1 Merck Index: 12,10053 |