Vanadium ≥99,5% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Scientific
38516.G1EA 578 CHF
38516.G1
Vanadium ≥99,5% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Vanadium
Formel: V
MW: 50,94 g/mol
Siedepunkt: 3477 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1896 °C
Dichte: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011453
CAS-Nummer: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053