Tantal ≥99,9% (Metall-Basis), Teller, Dicke 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14181.FF 14181.FI
14181.FFEA 1150 CHF
14181.FF 14181.FI
Tantal ≥99,9% (Metall-Basis), Teller, Dicke 6.35 mm (0.25 in)
Tantalum
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈65.9g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formel: Ta
Siedepunkt: 5427 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2996 °C
Dichte: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011252
CAS-Nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223