Niob ≥99,99% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Schnecke, Puratronic® (Ta 300 ppm), Länge 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
35365.QI 35365.QJ
35365.QIEA 241 CHF
35365.QI 35365.QJ
Niob ≥99,99% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Schnecke, Puratronic® (Ta 300 ppm), Länge 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Niobium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈3.4g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formel: Nb
Siedepunkt: 3700 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2468 °C
Dichte: 8.57 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011126
CAS-Nummer: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5