Niob ≥99,97% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Folie (max. 0,06% Ta), Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
00236.FF 00236.FQ 00236.FY 00236.FI
00236.FFEA 88.5 CHF
00236.FF 00236.FQ 00236.FY 00236.FI
Niob ≥99,97% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Folie (max. 0,06% Ta), Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Niobium
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈0.68g/25x25mm Appearance: Grey or silver Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formel: Nb
Siedepunkt: 3700 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2468 °C
Dichte: 8.57 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011126
CAS-Nummer: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5