Zirkonium ≥99,95% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Drahtform (max. 0,25% Hf), Ø 0.127 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
00419.G1 00419.G5
00419.G1EA 154 CHF
00419.G1 00419.G5
Zirkonium ≥99,95% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Drahtform (max. 0,25% Hf), Ø 0.127 mm (0.005 in)
Zirkonium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈0.082g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formel: Zr
MW: 91.22 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011303
CAS-Nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9