Zirkonium ≥99,94% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
00417.FF 00417.FQ
00417.FFEA 160 CHF
00417.FF 00417.FQ
Zirkonium ≥99,94% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Zirkonium
Purity: 99.94% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈1g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formel: Zr
MW: 91.22 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011303
CAS-Nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9