Zirkonium ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
00416.BW
00416.CB
00416.BWEA
191
CHF
00416.BW
00416.CB
Zirkonium ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Zirkonium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈0.32g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Formel:
Zr MW: 91.22 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011303 CAS-Nummer: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |