Titan ≥99,99% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh, hydridiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
36678.14 36678.22
36678.14EA 294 CHF
36678.14 36678.22
Titan ≥99,99% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh, hydridiert
Titanium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Odour: Odourless UN No.: 2546 MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
MW: 47,88 g/mol
Siedepunkt: 3277 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1677 °C
Dichte: 4.5 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-726-8
UN: 2546
ADR: 4.2,II