Titan ≥99,995% (Metall-Basis), Schnecke, Puratronic®, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
42393.06 42393.14
42393.06EA 120 CHF
42393.06 42393.14
Titan ≥99,995% (Metall-Basis), Schnecke, Puratronic®, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Titanium
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.23g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
MW: 47.88 g/mol
Siedepunkt: 3262
Melting Pt: 1660
Dichte: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610