Titan ≥99,99% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
14004.BU 14004.BY
14004.BUEA 237 CHF
14004.BU 14004.BY
Titan ≥99,99% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Titanium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈14.2g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
MW: 47,88 g/mol
Siedepunkt: 3262 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1660 °C
Dichte: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610